Vai a
N7261
Nortriptyline hydrochloride
≥98% (HPLC), norepinephrine and serotonin inhibitor, powder
Sinonimo/i:
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
212-973-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nortriptyline hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: 100 mg/mL, H2O: soluble
originator
Eli Lilly
SMILES string
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChI key
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tricyclic antidepressant that is a more potent inhibitor of the norepinephrine transporter (Ki = 3.4 nM) than the serotonin transporter (Ki = 161 nM). 5-HT2 serotonin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR32161474005N1280000
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: 100 mg/mL, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nortriptyline hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)