Vai a
D4526
Doxepin hydrochloride
≥98% (GC), norepinephrine uptake inhibitor, powder
Sinonimo/i:
11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
50,50 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
203,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-966-8
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
powder
50,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Doxepin hydrochloride, ~85% E-isomer basis, ≥98% (GC), 15% Z-isomer basis, powder
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
composition
Z-isomer, 15% , E-isomer, ~85%
color
white to off-white
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, H2O: soluble
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
Cl[H].CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
InChI key
MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N
General description
Doxepin is used to treat chronic idiopathic urticaria, chronic pain and anxiety. Doxepin exhibits antiserotonergic properties.
Biochem/physiol Actions
Tricyclic antidepressant that is a more potent inhibitor of norepinephrine uptake than of serotonin uptake; antagonist at H1 histamine, muscarinic cholinergic, and α-adrenoreceptors.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Mixture of cis- and trans-isomers
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0000838BP136BP823
Doxepin hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000838
Doxepin hydrochloride
Doxepin hydrochloride British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP136
Doxepin hydrochloride
Doxepin impurity standard British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP823
Doxepin impurity standard
description
~85% E-isomer basis, ≥98% (GC), 15% Z-isomer basis, powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
originator
Boehringer Ingelheim
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxepin hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)