Documenti fondamentali
I7018
Sigma-Aldrich
3-isobutil-1-metilxantina
3-Isobutyl-1-methylxanthine
≥99%, BioUltra
Sinonimo/i:
1-metil-3-isobutilxantina, 3,7-diidro-1-metil-3-(2-metilpropil)-1H-purina-2,6-dione, 3-isobutil-1-metil-2,6(1H,3H)-purina-dione, IBMX
Scegli un formato
100 MG
193,00 €
250 MG
334,00 €
1 G
1.000,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
193,00 €
250 MG
334,00 €
1 G
1.000,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Beilstein:
247859
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Impurezze
<0.005% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
<0.1%
Punto di fusione
200-201 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: soluble 1 M (with gentle warming)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): <0.05%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.005%
K: <0.05%
Mg: <0.005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
La 3-isobutil-1-metilxantina, un inibitore della fosfodiesterasi dell′adenosina 3′,5′ monofosfato ciclico (cAMP PDE), è stata usata:
  • per la differenziazione adipogenica[1]
  • nella coltura tissutale[2]
  • nella differenziazione dei preadipociti 3T3-L1[3]
Azioni biochim/fisiol
L′aumento del livello della cAMP a seguito dell′inibizione delle fosfodiesterasi ad opera dell′IBMX attiva la PKA, determinando una minore proliferazione, una maggiore differenziazione e l′induzione dell′apoptosi. L′IBMX inibisce il rilascio di 5-idrossitriptamina dalle cellule epiteliali neuroendocrine della mucosa delle vie respiratorie indotto dalla fenilefrina (IC50: 1,3 μM). L′IBMX svolge anche il ruolo di antagonista dei recettori dell′adenosina. L′IBMX ha mostrato di inibire i canali ionici nella giunzione neuromuscolare, nelle cellule GH3 e nelle cellule muscolari lisce vascolari. L′IBMX induce il rilascio del calcio dalle riserve intracellulari nei neuroni sensoriali.
L′aumento del livello della cAMP a seguito dell′inibizione delle fosfodiesterasi ad opera dell′IBMX attiva la PKA, determinando una minore proliferazione, una maggiore differenziazione e l′induzione dell′apoptosi. L′IBMX inibisce il rilascio di 5-idrossitriptamina dalle cellule epiteliali neuroendocrine della mucosa delle vie respiratorie indotto dalla fenilefrina (IC50: 1,3 μM). L′IBMX svolge anche il ruolo di antagonista dei recettori dell′adenosina. L′IBMX ha mostrato di inibire i canali ionici nella giunzione neuromuscolare, nelle cellule GH3 e nelle cellule muscolari lisce vascolari. L′IBMX induce il rilascio del calcio dalle riserve intracellulari nei neuroni sensoriali.
Caratteristiche e vantaggi
  • Analisi delle tracce di elementi con ICP
  • Analisi con ICP per il contenuto di tracce di zolfo (come solfato) e fosforo (come fosfato)
  • Analisi cromatografica ionica per il contenuto di tracce di ammonio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
vibrant-m
I0305000
Insulina
Ro-20-1724 A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC&#8325;&#8320; = 2 &#181;M).
Sigma-Aldrich
557502
Ro-20-1724
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I9278
Insulina
Desametasone powder, &#947;-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, &#8805;80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D8893
Desametasone
Forskolina For use in molecular biology applications
Sigma-Aldrich
F3917
Forskolina
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I0516
Insulina
Distinct roles of the phosphatidate phosphatases lipin 1 and 2 during adipogenesis and lipid droplet biogenesis in 3T3-L1 cells
Sembongi H, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M113 (2013)
Preferential apelin-13 production by the proprotein convertase PCSK3 is implicated in obesity
Shin K, et al.
FEBS Open Bio, 3(1), 328-333 (2013)
Uniaxial mechanical strain modulates the differentiation of neural crest stem cells into smooth muscle lineage on micropatterned surfaces
Li X, et al.
PLoS ONE, 6(10), e26029-e26029 (2011)
The next generation of phosphodiesterase inhibitors: structural clues to ligand and substrate selectivity of phosphodiesterases.
David T Manallack et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(10), 3449-3462 (2005-05-13)
Ryan D Rose et al.
Theriogenology, 79(1), 142-148 (2012-10-30)
Physical removal of mammalian cumulus-oocyte complexes (COCs) from ovarian follicles results in spontaneous resumption of meiosis, largely because of a decrease in cAMP concentrations, causing asynchrony between cytoplasmic and nuclear maturation and decreased oocyte developmental competence. The aim of this
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Hi I have a question about the preparation, Is it dissolved in ethanol or DMSO? Because I prepared in both I found problems with the dissolving. Thanks
    1 risposta
    1. The solubility instructions can be found in the Product Information Sheet as follows:
      IBMX is soluble in different organic solvents, as follows:
      Warm methanol at 50 mg/mL
      Ethanol at 10 mg/mL. Dissolves at 25 mg/mL only with sonication.(Schwertner, H.A. et al., Analyt. Chem., 48(13), 1875-1878 (1976))
      Various publications report preparation in DMSO at 50 mg/mL (Liu, L., and Keefe, D.L., Methods Mol. Biol., 371, 191-207 (2007).) and at 110 mg/mL (Eckel, J., The Cellular Secretome and Organelle Crosstalk. Academic Press/Elsevier, p. 167 (2018)).
      A 10 mM aqueous solution can be prepared by warming in a boiling water bath.
      Please access the Product Information Sheet below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/116/537/i7018pis.pdf
      Utile?
  2. After a first dillution in DMSO I redillute this stock solution in DMEM and it always produce a white precipitate that needs to be thoroughly vortexed. Do you have any advice to avoid this ?
    1 risposta
    1. When further diluting the stock solution with an aqueous buffer or medium, a 10 mM concentration may be prepared by warming in a boiling water bath. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/116/537/i7018pis.pdf
      Utile?
  3. what for is this product (IBMX-(I7018)-is it liquid or solid
    1 risposta
    1. This material is in powder form. This information is available in the product specification sheet. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/specification-sheet/SIGMA/I7018
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 2 recensioni solo con voto