Documenti fondamentali
D8893
Sigma-Aldrich
Desametasone
powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, ≥80% (HPLC)
Sinonimo/i:
(11β,16α)-9-fluoro-11,17,21-triidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metil-11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metilprednisolone, Prednisolone F
Scegli un formato
1 MG
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
116,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29FO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.46
Beilstein:
2066651
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica:
synthetic (organic)
Stato:
powder
Saggio:
≥80% (HPLC)
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥80% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
4-500 ng/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 1 mL/vial, clear
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Applicazioni
Dexamethasone has been used as a component of osteogenic differentiation medium.[1][2][3] It has also been used to study apoptosis, cell signaling pathways and gene expression.
Azioni biochim/fisiol
Agente antinfiammatorio glucocorticoide
Agente antinfiammatorio glucocorticoide. Regola la sopravvivenza, la crescita e la differenziazione delle cellule T. Inibisce l′induzione dell′ossido nitrico sintasi.
Dexamethasone has immunosuppressant and antiemetic properties. It is used to treat postoperative nausea and vomiting (PONV) and chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).[4] Dexamethasone plays an important role in cardiac transplant, sepsis, cancer and other pathologic disorders. It elevates the level of heat shock proteins.[5] It is an anti-inflammatory glucocorticoid with a range of effects on cell survival, cell signaling and gene expression.
Stato fisico
powder 2-8 °C; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Ricostituzione
To prepare 20 μg/ml stock solution: add 1 ml absolute ethanol; gently swirl to dissolve; add 49 ml sterile medium while mixing.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Unfolded Protein Response and Cellular Stress, Part 2 (2011)
Substrate elasticity regulates adipose-derived stromal cell differentiation towards osteogenesis and adipogenesis through $\beta$-catenin transduction
Xie J, et al.
Acta Biomaterialia, 79(5), 83-95 (2018)
Pharmacology and Physiology for Anesthesia: Foundations and Clinical Application (2013)
Bimolecular based heparin and self-assembling hydrogel for tissue engineering applications
Fernandez-Muinos T, et al.
Acta Biomaterialia, 16(5), 35-48 (2015)
C A Smith et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(5), 595-604 (2014-06-20)
Fresh-frozen biological allograft remains the most effective substitute for the 'gold standard' autograft, sharing many of its osteogenic properties but, conversely, lacking viable osteogenic cells. Tissue engineering offers the opportunity to improve the osseointegration of this material through the addition
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. What is the best way to dissolve Product D8893, Dexamethasone?
    1 risposta
    1. The solubility of dexamethasone is <0.01 mg/mL in water and 24 mg/mL in H5784 (a 45% w/v solution of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin).
      Utile?
  2. What is the solubility of Product D8893, Dexamethasone, in ethanol?
    1 risposta
    1. The product is soluble in 95% ethanol (1mg/mL), yielding a clear, colorless solution. A 20 μg/mL stock solution can be formed by adding 49 mL of media to 1 mL of a 1 mg/mL ethanol stock.
      Utile?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  4. How do the dexamethasone products D8893 and the D4902 compare?
    1 risposta
    1. They are the same except for the sterility. D8893 has been g-irradiated, so it is sterile. The D4902 is not necessarily sterile. Both are cell culture tested by Sigma.
      Utile?
  5. What solution stability information do you have available for Product D8893, Dexamethasone?
    1 risposta
    1. We would recommend that you store stock solutions in working aliquots frozen at -20°C. It is best to avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Utile?
  6. What is the solubility of Product D8893, Dexamethasone, in DMSO?
    1 risposta
    1. The solubility of dexamethasone in DMSO is 606 mg/mL at 25°C.