410957
3-Isobutyl-1-methylxanthine
≥98% (HPLC), solid, cAMP and cGMP phosphodiesterase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
3-Isobutyl-1-methylxanthine, IBMX
Scegli un formato
101,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
101,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3-Isobutyl-1-methylxanthine, A cell-permeable, non-specific inhibitor of cAMP and cGMP phosphodiesterases (IC₅₀ = 2-50 µM).
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - ZD8500000
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mM
methanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]1(c2nc[nH]c2[c]([n]([c]1=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cAMP and cGMP phosphodiesterases
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Morgan, A.J., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2373.
Scamps, F., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 244, 119.
Turner, N.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 108, 876.
Tamura, T., et al. 1991. J. Gen. Physiol. 98, 95.
Beavo, J.A., and Reifsnyder, D.H. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 150.
Russell, T.R. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4451.
WGK 3