557502
Ro-20-1724
≥98% (TLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Ro-20-1724, 4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)-2-imidazolidinone
Scegli un formato
82,60 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
82,60 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ro-20-1724, A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 2 µM).
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 20%
ethanol: 4%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
N1C(CNC1=O)Cc2cc(c(cc2)OC)OCCCC
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PDE IV
Attenzione
Altre note
Rubin, L.L., et al. 1991. J. Cell Biol.115, 1725.
Lad, P.M., et al. 1985. Biochim. Biophys. Acta 846, 286.
Bergstrand, H., et al. 1977. Mol. Pharmacol.13, 38.
WGK 3