Vai a
43819
DL-Ditiotreitolo
≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
treo-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo, DTT, Reagente di Cleland
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,70 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
220,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
756,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
60,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (RT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
mp
40-43 °C, 41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: freely soluble, acetone: freely soluble, chloroform: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethanol: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤250 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
Il DL-ditio-treitolo è un componente centrale nella preparazione del tampone a sua volta utilizzato nella preparazione di citosol delle piastrine.[1] È anche importante nell′isolamento di RNA usando sali di guanidinio e omogeneizzazione di tessuto[2] e cellule[3].
Un reagente eccellente per impedire l′ossidazione di gruppi SH ridotti; riduce i disolfuri quantitativamente. DTT è efficace in soluzioni tampone dei campioni per ridurre i legami proteina disolfuro prima dell′SDS-PAGE. DTT può anche essere usato per ridurre il ponte disolfuro del reticolante N,N′-bis(acriloil)cistammina per scindere la matrice del gel di poliacrilammide. DTT è meno aggressivo e tossico rispetto al 2-mercaptoetanolo. Tipicamente si ricorre a una concentrazione di DTT (100 mM) sette volte più bassa rispetto al 2-mercaptoetanolo (5% v/v, 700 mM).
Biochem/physiol Actions
Il DL-ditio-treitolo denatura le proteine riducendo i legami disolfuro a gruppi SH. Impedisce la formazione intramolecolare e intermolecolare di legami disolfuro fra residui di cisteina di proteine.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0632D9163D9779
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, acetone: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble, H2O: freely soluble, ethanol: freely soluble, chloroform: freely soluble
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
40-43 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
40-44 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Ditiotreitolo
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf