Documenti
D5545
Sigma-Aldrich
DL-Ditiotreitolo
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
treo-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo, DTT, Reagente di Cleland
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
1719757
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (titration)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.0 (20-25 °C, 0.1 m in H2O)
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.100 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.400 at 260 in H2O at 0.1 M
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Applicazioni
Un reagente eccellente per impedire l′ossidazione di gruppi SH ridotti; riduce i disolfuri quantitativamente. DTT è efficace in soluzioni tampone dei campioni per ridurre i legami proteina disolfuro prima dell′SDS-PAGE. DTT può anche essere usato per ridurre il ponte disolfuro del reticolante N,N′-bis(acriloil)cistammina per scindere la matrice del gel di poliacrilammide. DTT è meno aggressivo e tossico rispetto al 2-mercaptoetanolo. Tipicamente si ricorre a una concentrazione di DTT (100 mM) sette volte più bassa rispetto al 2-mercaptoetanolo (5% v/v, 700 mM).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Alessio Grimaldi et al.
Communications biology, 3(1), 85-85 (2020-02-27)
Here, we developed an unbiased, functional target-discovery platform to identify immunogenic proteins from primary non-small cell lung cancer (NSCLC) cells that had been induced to apoptosis by cisplatin (CDDP) treatment in vitro, as compared with their live counterparts. Among the
Carl M Sellgren et al.
Nature neuroscience, 22(3), 374-385 (2019-02-06)
Synapse density is reduced in postmortem cortical tissue from schizophrenia patients, which is suggestive of increased synapse elimination. Using a reprogrammed in vitro model of microglia-mediated synapse engulfment, we demonstrate increased synapse elimination in patient-derived neural cultures and isolated synaptosomes.
Kuang Shen et al.
Cell, 179(6), 1319-1329 (2019-11-11)
mTORC1 controls anabolic and catabolic processes in response to nutrients through the Rag GTPase heterodimer, which is regulated by multiple upstream protein complexes. One such regulator, FLCN-FNIP2, is a GTPase activating protein (GAP) for RagC/D, but despite its important role
Xueqian Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(10), 7230-7240 (2013-01-25)
In Pichia pastoris, the peroxisomal targeting signal 2 (PTS2)-dependent peroxisomal matrix protein import pathway requires the receptor, Pex7, and its co-receptor Pex20. A conserved lysine (Lys(19)) near the N terminus of Pex20 is required for its polyubiquitination and proteasomal degradation
Jin-Gu Lee et al.
Nature communications, 4, 1568-1568 (2013-03-07)
In eukaryotes, deubiquitinases (DUBs) remove ubiquitin conjugates from diverse substrates, altering their stabilities, localizations or activities. Here we show that many DUBs of the USP and UCH subfamilies can be reversibly inactivated upon oxidation by reactive oxygen species in vitro
Articoli
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
Protocolli
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.