Vai a
I5161
Iodoacetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
322,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
988,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
8.730,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ICH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.96
EC Number:
205-630-1
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
322,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (NMR)
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
Nel sequenziamento dei peptidi, la iodoacetammide agisce come alchilante dei residui di cisteina. È un inibitore irreversibile degli enzimi che presentano residui di cisteina nel sito attivo. Reagisce molto più lentamente con i residui di istidina, ma, benché meno efficace, tale attività è responsabile dell′inibizione della ribonucleasi.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3221I1149I6125
Iodoacetamide
SAFC
I5161
Iodoacetamide
Iodoacetamide Single use vial of 56 mg
Sigma-Aldrich
A3221
Iodoacetamide
Iodoacetamide BioUltra
Sigma-Aldrich
I1149
Iodoacetamide
Iodoacetamide ≥99% (NMR), crystalline
Sigma-Aldrich
I6125
Iodoacetamide
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (NMR)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
suitable for LC-MS
suitability
-
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 0.5 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoacetamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)