I3019
Interleukin-10 from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-10
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.01-1.50 ng/mL EC50
PM
~18 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il10(16153)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.