I1020
Interleukin-4 from mouse
IL-4, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
mIL-4, Interleukin-4 human
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.1-2.0 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
~13.5 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il4(16189)
Applicazioni
- as a component of cell culture media for class switch recombination assay
- to study its therapeutic benefits for mucosal healing
- as a pioglitazone or new peroxisome proliferator-activated receptor agonist (GQ-11)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.