The allowable percentage of formaldehyde is 3.5 to 4.2%.
HT501850
Soluzione di formalina, neutra tamponata, al 10%
histological tissue fixative
Sinonimo/i:
Formaldehyde, Methanal
Scegli un formato
904,40 €
Prezzo di listino952,00 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
904,40 €
Prezzo di listino952,00 €Risparmia il 5%Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Concentrazione
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
Colore
colorless
pH
6.90-7.10
Densità
1.080 g/cm3
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Currently, having 2 x 200L drums of 10% neutral buffered formalin. The COA does not show or describe any way that percentage was confirmed. Is it possible to obtain information on percentage testing values and procedures for this product?
1 risposta-