Documenti fondamentali
534056
Sigma-Aldrich
Xileni
histological grade
Sinonimo/i:
Miscela di isomeri di xilene
Scegli un formato
500 ML
40,70 €
4 L
79,70 €
20 L
446,00 €
40,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
40,70 €
4 L
79,70 €
20 L
446,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
40,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
18 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥75.0% (xylenes isomers)
Stato
liquid
Limite di esplosione
7 %
Impurezze
≤0.05% (water)
≤25% ethylbenzene
Residuo dopo evaporazione
<0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
137-140 °C (lit.)
Punto di fusione
-34 °C
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Xylenes are an isomeric mixture of aromatic hydrocarbons namely, o-xylene, m-xylene, and p-xylene. It is used as a solvent in the pharmaceutical, printing, rubber, cleaning agent, paint thinner, varnish, synthetic fiber, and leather industries.
Applicazioni
Xylenes (histological grade) can be used as a clearing agent in routine histology and cytology applications to remove paraffin from tissue section slides before staining.
It can be used in:      
  • Cresyl violet staining.     
  • Fluoro-Jade B staining process.      
  • Giemsa cell staining protocols.
Confezionamento
20 L in steel drum
500 mL in glass bottle
534056-4L , 4×4 L in glass bottle / 534056-4L-D in poly bottle
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Experimental and modeling study of the oxidation of xylenes.
Battin-Leclerc F, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 38(4), 284-302 (2006)
Fluoro-Jade B Staining for Neuronal Cell Death.
Laflamme N, et al.
Bio-protocol, 6(1) (2016)
Assessment of paraffin removal from prostate FFPE sections using transmission mode FTIR-FPA imaging.
Hughes C, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(4), 1028-1035 (2014)
Electron ionization of o-xylene, m-xylene and p-xylene.
Jiao CQ and Adams SF.
Chemical Physics Letters, 573, 24-28 (2013)
A survey of household products for volatile organic compounds.
Sack TM, et al.
Atmos. Environ., Part A, 26(6), 1063-1070 (1992)
Contenuto correlato
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf