Vai a
HT5014
Soluzione di formalina, neutra tamponata, al 10%
case of 24 × 120 mL, histological tissue fixative
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Per informazioni sul prodotto HT5014, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
case of 24 × 120 mL
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Formalin solution, neutral buffered, 10% has been used to fix skin samples, tumor samples and HepG2 human liver carcinoma cells.
Fissativo istologico comunemente usato per fini generici.
Packaging
Case containers are polypropylene with white leak-proof lids and are partially prefilled with 10% NBF.
Physical form
Soluzione tamponata neutra
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)