HT501320
Soluzione di formalina, neutra tamponata, al 10%
histological tissue fixative
Sinonimo/i:
Formaldehyde, Methanal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Concentrazione
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
Colore
colorless
pH
6.90-7.10
Densità
1.080 g/cm3
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?