Documenti fondamentali
HS81121C
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL,
flexible
, sterile, blue
Sinonimo/i:
Inoculation Tools, Sterile Inoculating Loops
Scegli un formato
1000 EACH
85,60 €
85,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EACH
85,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
85,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue
polypropylene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS81121C
Capacità loop
10 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Caratteristiche e vantaggi
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)