Documenti fondamentali
Z617679
Greiner dishes
square dish, 120 x 120 x 17mm, vented
Sinonimo/i:
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes, tissue culture dishes
Scegli un formato
240 EA
205,00 €
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
240 EA
205,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
square
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 240 ea (24 x packs of 10)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 688102
Lungh. × Largh. × Alt.
120 mm × 120 mm × 17 mm
Capacità della capsula
~20 mL
Area superficiale
142 cm2
Compatibilità
suitable for (bacteriological applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Greiner petri dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses. These petri dishes are manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Greiner dishes petri dish,100 x 20 mm, vented
Sigma-Aldrich
P5737
Greiner dishes
Greiner CELLSTAR® dish diam. × H 145 mm × 20 mm, vented
P7737
Greiner CELLSTAR® dish