per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 110,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile
feature
individually wrapped
packaging
pk of 500
size × width × thickness
172 mm × 37 mm × 4 mm
Features and Benefits
- Smooth spreading is aided by a domed headpiece.
- Agar tears are reduced with a flexible rippled handle and domed spreading bar.
- Disposable
- γ sterilized
Legal Information
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| size × width × thickness 172 mm × 37 mm × 4 mm | size × width × thickness - | size × width × thickness - | size × width × thickness - |
| packaging pk of 500 | packaging pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea) | packaging - | packaging - |
| feature individually wrapped | feature - | feature - | feature - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?