BR452210
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 10 μL, blue
Sinonimo/i:
Inoculation loops
Scegli un formato
77,50 €
Scegli un formato
About This Item
77,50 €
Prodotti consigliati
Materiali
blue
polystyrene
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Confezionamento
pack of 1000 ea
pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 452210
Volume
10 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sterile (SAL 10-6)
- High flexibility for agar-saving smears
- Usable at both ends
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)