As listed in the 'PROPERTIES' section, these inoculating loops are made from polystyrene.
I8388
Inoculating Loop
loop size 10 μL
Sinonimo/i:
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
Scegli un formato
433,00 €
Scegli un formato
About This Item
433,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Simport L200-2A
Dimensioni ansa
10 μL
Colore
color-coded yellow
Descrizione generale
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What are the materials of this item?
1 risposta-
Utile?
-
-
What are the significance features that distinguish size 10 ul inoculation loop from size 1ul? Thank for you.
1 risposta-
The difference between the 10 ul inoculation loop from the 1ul inoculation loop is the loop size.