Documenti fondamentali
BR61750
BRAND® sterilization indicator tape
crepe paper, self-adhesive
Sinonimo/i:
Sterilization indicator tape
Scegli un formato
1 ROLL
13,70 €
13,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ROLL
13,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
13,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
paper
Caratteristiche
crepe paper
self-adhesive
Confezionamento
pkg of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
BRAND 61750
Misura
50 m × 19 mm
Descrizione generale
Containing thermo-active pigments. The white colored strips turn brown after autoclaving (121°C: after 20 min. approx., 134°C: after 5 min. approx.).
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Contenuto correlato
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.