Documenti fondamentali
I0889
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 1 μL × 70 mm
Sinonimo/i:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
Scegli un formato
1 EA
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
Confezionamento
pkg of 1 ea
Diametro ansa × lung.
1 μL × 70 mm
Descrizione generale
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without the handle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)