Documenti fondamentali
HS15991C
Slide box
100 place, white
Sinonimo/i:
Box for Slides, Slide Holder, Slide Storage Box
Scegli un formato
1 EACH
14,80 €
14,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
14,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
14,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 100 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15991C
Misura
210x169x37 mm
Colore
white
Caratteristiche e vantaggi
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
BRAND® slide box Holds 100 x slides 76x26 mm
BR476000
BRAND® slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, black
HS15994G
Premium Slide box
Premium slide box 100 place, foam, blue plastic
HS15994M
Premium slide box
vibrant-m
S8902
Slides, microscope
Penna PAP avanzata 2 mm tip width
Z672548
Penna PAP avanzata