BR476000
BRAND® slide box
Holds 100 x slides 76x26 mm
Sinonimo/i:
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
Scegli un formato
38,20 €
Scegli un formato
About This Item
38,20 €
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
Holds 100 x slides 76x26 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 476000
Descrizione generale
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)