Documenti fondamentali
HS15994G
Premium Slide box
100 Place, cork lining, black
Sinonimo/i:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Scegli un formato
1 EACH
22,80 €
22,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
22,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
22,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black
nickel closure
Caratteristiche
Holds 100 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15994G
Lungh. × Largh. × Alt.
208 × 175 × 34 mm
Descrizione generale
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Caratteristiche e vantaggi
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Slide box 100 place, blue
HS15991A
Slide box
Premium Slide box 100 Place, foam lining, white
HS15994R
Premium Slide box
Slide box 25 place, blue
HS15990A
Slide box
Premium slide box 100 place, cork lining, white plastic
HS15994E
Premium slide box
Premium Slide box 25 Place, cork lining, blue
HS15989A
Premium Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, yellow
HS15994D
Premium Slide box
Slide box 100 place, white
HS15991C
Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, red
HS15994C
Premium Slide box