Documenti fondamentali
HS15990C
Slide box
25 place, white
Scegli un formato
1 EACH
13,70 €
13,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
13,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
13,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 25 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15990C
Misura
141x92x30 mm
Colore
white
Caratteristiche e vantaggi
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)