Documenti fondamentali
HS15994M
Premium slide box
100 place, foam, blue plastic
Sinonimo/i:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Scegli un formato
1 EACH
25,10 €
25,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
25,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
25,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue plastic
nickel closure
Caratteristiche
Holds 100 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15994M
Lungh. × Largh. × Alt.
208 × 175 × 34 mm
Caratteristiche e vantaggi
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2