Documenti fondamentali
HS15991B
Slide box
100 place, red
Sinonimo/i:
Box for Slides, Slide Container, Slide Storage Box
Scegli un formato
1 EACH
14,80 €
14,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
14,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
14,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 100 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15991B
Misura
210x169x37 mm
Colore
red
Caratteristiche e vantaggi
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)