Documenti fondamentali
HS15988H
TrueNorth® Microscope Slide Box
100 Place, Hinged Lid with Clasp, purple polycarbonate
Scegli un formato
1 EACH
35,40 €
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
35,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
purple polycarbonate
Caratteristiche
Holds 100 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15988H
Lungh. × Largh. × Alt.
208 × 175 × 34 mm
Caratteristiche e vantaggi
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Note legali
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Premium Slide box 100 Place, cork lining, blue
HS15994A
Premium Slide box
Slide box 100 place, white
HS15991C
Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, yellow
HS15994D
Premium Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, red
HS15994C
Premium Slide box
BRAND® slide box Holds 50 x slides 76x26 mm
BR475900
BRAND® slide box
Slide box 100 place, red
HS15991B
Slide box
Slide box 25 place, blue
HS15990A
Slide box
Premium slide box 100 place, cork lining, gray plastic
HS15994F
Premium slide box
Premium slide box 100 place, foam, blue plastic
HS15994M
Premium slide box