Documenti fondamentali
HS15979A
Tall Slide Box
to hold, 100 slide(s), blue
Scegli un formato
1 EACH
30,90 €
30,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
30,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.16
30,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
blue
Caratteristiche
to hold 100 slide(s)
Confezionamento
pack of HS15979A
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15979A
Lungh. × Largh. × Alt.
208 mm × 175 mm × 60 mm
Descrizione generale
The Premium Microscope Slide Box is perfect for storage or transportation of standard size slides.
Caratteristiche e vantaggi
  • Durable ABS plastic
  • Designed to securely store slides in grooved slots
  • Additional space for larger 3 x 2 in slides
  • Box is lined with cork
  • Nickle Clasp hinge
  • Molded feet enable secure stacking for easy transport and storage
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Stay organized with a molded labeling area with “Project” and “Date”
  • Box dims: 8.2 in L x 6.9 in W x 2.4 in H (20.8 cm L x 17.5 cm W x 6 cm H)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)