Documenti fondamentali
BR475800
BRAND® slide box
25 slides, 76 x 26 mm
Sinonimo/i:
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
Scegli un formato
1 EA
19,10 €
19,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
19,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
19,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
Holds 25 x slides 76x26 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 475800
Descrizione generale
Sturdy design. Screw lid with dealing wire lug. Ideal for storing or shipping 5 thick or 10 thin slides. Slides protrude 10 mm above the box, to facilitate removal.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
S8902
Slides, microscope