H8162
HIS-Select® Cobalt Affinity Gel
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
Sinonimo/i:
cobalt affinity gel, cobalt charged agarose
Scegli un formato
146,00 €
Scegli un formato
About This Item
146,00 €
Prodotti consigliati
Stato
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
Durata
1 yr (when stored properly.)
tecniche
protein purification: suitable
Matrice
6% Beaded Agarose
Capacità
>15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
HIS-Select Cobalt Affinity Gel is an immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) product. The matrix for this affinity gel is 6% beaded agarose. The selectivity can be modulated with the inclusion of imidazole during chromatography. HIS-Select Cobalt Affinity Gel is durable and can capture recombinant proteins with histidine tags at a high flow rate. Recombinant proteins with His tags are bound using native, denaturing, or mild reducing conditions. The capacity of this affinity gel is typically >15 mg/mL of packed gel, determined with a His-tagged protein of molecular mass ~30 kDa.
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Per studiare in vitro le interazioni proteina-proteina potete ricorrere a saggi di pull-down per affinità, o GST pull-down, purificazione per affinità in tandem (TAP) e co-immunoprecipitazione.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.