70666
Ni-NTA His•Bind® Resin
Sinonimo/i:
nickel affinity gel, nickel charged agarose
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
slurry
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Supplied as a 50% slurry; the quantity/pack is based on the amount of the settled resin.
Attenzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.