Vai a
F3381
Fast Red Violet LB Salt
Dye content ≥90%, Powder
Sinonimo/i:
5-Chloro-4-benzamido-2-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,70 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
145,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
249,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
934,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H11Cl2N3O · ½ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.31
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
80,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fast Red Violet LB Salt, Dye content ≥90 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥90%
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
InChI key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Fast Red Violet LB Salt, also known as 4′-amino-2′-chloro-5′-methylbenzanilide. It is a lipophilic amine with an aromatic system of moderate size and a hydrophilic diazonium cation. The diazonium salt is available commercially as a zinc chloride double salt. It comprises ≥90% dye content.
Application
  • Fast Red Violet LB Salt is suitable for quantitating alkaline phosphatase through histochemical, hematological, histological, and flow cytometric methods.
  • It has been used to study the role of TNF-α during fracture healing.
  • has been used for the detection of tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) in tissue sections.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
368881912
description
Dye content ≥90 %
description
Dye content 15 %
description
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
solution
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
composition
Dye content, ≥90%
composition
Dye content, 15%
composition
-
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)