Documenti fondamentali
GS128
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain, Modified
Sinonimo/i:
Giemsa Solution
Scegli un formato
4 L
295,00 €
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 L
295,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
pH
6.75-6.95
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Serena Cervantes et al.
Autophagy, 10(1), 80-92 (2013-11-28)
Autophagy is a catabolic pathway typically induced by nutrient starvation to recycle amino acids, but can also function in removing damaged organelles. In addition, this pathway plays a key role in eukaryotic development. To date, not much is known about
Jimmy Y C Chow et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 294(4), G899-G905 (2008-02-02)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) suppresses growth via the TGF-beta-SMAD pathway but promotes growth in cancer cells with disrupted SMAD signaling and corresponds to an invasive phenotype. TGF-beta also downregulates the tumor suppressor PTEN that is rarely mutated in sporadic pancreatic
Contenuto correlato
Una panoramica sulle conoscenze e sulle applicazioni della batteriologia nella diagnostica clinica. Scoprite di più sull’utilizzo delle nostre colorazioni di routine e speciali per l'analisi microscopica.
Approfondite la vostra conoscenza della disciplina che si occupa dello studio clinico del sangue, degli organi emopoietici e delle malattie del sangue, compreso il loro trattamento e la prevenzione, e le colorazioni e i coloranti utilizzati per le analisi ematologiche.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.