Documenti fondamentali
48900
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain
Modified Solution
Sinonimo/i:
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
Scegli un formato
100 ML
36,90 €
500 ML
75,80 €
1 L
139,00 €
36,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
36,90 €
500 ML
75,80 €
1 L
139,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
36,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Giemsa Stain, Modified Solution, (for the staining (of cellular blood components and blood parasites))
Tipo
(for research use only)
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life
tecniche
microbe id | staining: suitable
Compatibilità
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tested for staining blood smears according to G. Clark (ed.), Staining Procedures, 4th edition, Williams & Wilkins, 173 (1981); together with May-Grünwald Solution for pap staining according to Pappenheim.
Avvertenza
store at 20°C
Principio
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Stato fisico
Solution of azure B/azure II-eosin/methylene blue 1:12:2 (w/w/w) in glycerol/methanol 5:24 (v/v); total dye content: 0.6 % (w/w)
Ricostituzione
Fix 10 min. in methanol; air-dry; immerse 45 min. in Giemsa Solution; rinse with distilled water; air-dry
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alessandra Micera et al.
PloS one, 10(11), e0142737-e0142737 (2015-11-17)
In a previous study, we reported the upregulation of Nerve Growth Factor (NGF) and trkANGFR expression in Ocular Cicatricial Pemphigoid (OCP), an inflammatory and remodeling eye disease. Herein, we hypothesize a potential NGF-driven mechanism on fibroblasts (FBs) during OCP remodeling
Jenő Káldy et al.
Genes, 11(7) (2020-07-10)
Two species from the families Acipenseridae and Polyodontidae, Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii, Brandt and Ratzeberg, 1833; functional tetraploid) and American paddlefish (Polyodon spathula, Walbaum 1792, functional diploid) were hybridized. The hybridization was repeated using eggs from three sturgeon and sperm
Tobias Koeniger et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 39(2), 227-239 (2020-12-04)
Although the bone marrow contains most hematopoietic activity during adulthood, hematopoietic stem and progenitor cells can be recovered from various extramedullary sites. Cells with hematopoietic progenitor properties have even been reported in the adult brain under steady-state conditions, but their
Antonio Di Zazzo et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 98(5), 751-760 (2020-04-22)
Metabolomics has been applied to diagnose diseases, predict disease progression, and design therapeutic strategies in various areas of medicine. However, it remains to be applied to the ocular surface diseases, where biological samples are often of limited quantities. We successfully
Liz J Valente et al.
The Journal of cell biology, 219(11) (2020-09-05)
The mechanisms by which TP53, the most frequently mutated gene in human cancer, suppresses tumorigenesis remain unclear. p53 modulates various cellular processes, such as apoptosis and proliferation, which has led to distinct cellular mechanisms being proposed for p53-mediated tumor suppression
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. WITH WHICH BUFFER SHOULD I DILUTE GIEMSA SOLUTION
    1 risposta
    1. Giemsa solution protocols recommend diluting with either water or a phosphate buffer. Common phosphate buffers are Weise or Sorensen's phosphate buffer. Depending upon personal preference, the pH used can vary from a low pH of 6.0 to a high of 7.2 In North America it is more common to use a Sorensen's phosphate buffer with a pH ranging from 6.8 to 7.2. A suitable catalog number for a pH 7.2 buffer is P3288. In other parts of the world slightly more acidic phosphate buffers are preferred.
      Utile?
  2. Hi does any lab use this stain for microscopy ( haematology) ? How is it working for you on fresh peripheral blood films ?
    1 risposta
    1. Giemsa solution is commonly used for hematology, histology, and parasitology labs. Peripheral blood smears and bone marrow smears are routinely stained in hematology labs. It is always preferred to use fresh peripheral blood smears or bone marrow smears when possible. The colors are more vibrant when the peripheral blood smears are stained fresh.
      Utile?
  3. Is there a white paper available for buffer selection for Giemsa staining?
    1 risposta
    1. Generally, no white papers are available. Giemsa formulations vary in pH, typically ranging between pH 6.4 to 6.9. Quality standards for stained slides differ across institutions and individuals, with varying preferences for pH buffers.