Vai a
WS32
Wright Stain, Modified
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
145,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.3%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Wright Stain is a polychromatic dye, used for microscopic examination of blood to identify different cell types.
Application
Wright Stain, Modified has been used in hematological assays, to obtain the differential count of leukocytes.
Popular hematology stain used for differentially staining the cellular elements of blood. For dip, rack, and batch staining techniques.
Other Notes
Wright stain, 0.3%, buffered at pH 6.8 in methanol. Contains stabilizers and surfactant.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
WS16WG32WG128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
concentration
0.3%
concentration
0.3%
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is it possible to provide the actual chemical ingredient list of the Wright stains?
    1 risposta
    1. The Instructions for Use and the SDS offer some basic information regarding the formulation for Wright Stain WS32. However, the actual production formulation is considered proprietary.