WG128
Wright-Giemsa Stain, Modified
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Contenuto correlato
Scopri la disciplina che si occupa dello studio clinico del sangue, degli organi emopoietici e delle malattie del sangue, compreso il loro trattamento e la prevenzione, e le colorazioni e i coloranti utilizzati per le analisi ematologiche.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.