Documenti fondamentali
GE28-4065-52
Serie dNTP (A, C, G, T 100 mM ciascuno)
Cytiva 28-4065-52, pack of 4 × 100 μmol
Scegli un formato
50 G
764,00 €
764,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
764,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
764,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 4 × 100 μmol
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4065-52
Concentrazione
100 mM
Colore
Colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Includendo nella tecnologia di produzione i progressi recenti, oggi Cytiva offre illustra Solution dNTPs: i deossinucleotidi di massima purezza disponibili per amplificazione, sequenziamento dideossi, marcatura, mutagenesi, sintesi del cDNA e profilazione dell′espressione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Privo di DNasi, RNasi e attività enzimatica di incisione
  • Purezza del trifosfato superiore al 99% (mediante HPLC) per prestazioni e coerenza ottimali
  • Soluzioni senza tampone e pronte all′uso in più formati
  • Analizzato funzionalmente per PCR lunga* e sequenziamento
  • Formulazione, analisi, confezionamento ed etichettatura sono disponibili in versioni personalizzate
Stoccaggio e stabilità
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Risultati analitici
Per visualizzare il Certificato di analisi di questo prodotto, visitare www.cytiva.com
Note legali
illustra is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)