Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 98,40 € |
1000 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 419,00 € |
2000 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 916,00 € |
5000 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2.140,00 € |
10000 reactions | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 3.740,00 € |
98,40 €
biological source
bacterial (Thermus aquaticus)
recombinant
expressed in E. coli
grade
Molecular Biology
form
liquid
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (11146173001), sufficient for ≤10,000 reactions (11435094001), sufficient for ≤2,000 reactions (11418432001), sufficient for ≤5,000 reactions (11596594001), sufficient for ≤200 reactions (11146165001)
specific activity
5 U/μL
mol wt
95 kDa
packaging
pkg of 1,000 U (11418432001 [4 x 250 U]), pkg of 2,500 U (11596594001 [10 x 250 U]), pkg of 5,000 U (11435094001 [20 x 250 U]), pkg of 100 U (11146165001), pkg of 500 U (11146173001 [1 x 500 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
color
colorless
optimum pH
~9.0 (20 °C)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
foreign activity
Nicking activity 30 units, none detected, Ribonuclease 30 units, none detected, Unspecific endonucleases 30 units, none detected
storage temp.
−20°C
General description
La Taq DNA polimerasi fu isolata in origine dall′eubatterio termofilo Thermus aquaticus BM, un ceppo privo di endonucleasi di restrizione Taq I. L′enzima è stato clonato in E.coli.
Application
Features and Benefits
elevata uniformità fra lotti diversi.
Nessun bisogno di testare ogni lotto:
la Taq DNA polimerasi è testata in modo rigoroso.
Previene la contaminazione da carryover nella PCR:
l′incorporazione di dUTP in combinazione con l′uracil-DNA glicosilasi previene la contaminazione crociata nella PCR.
Packaging
Analysis Note
Priva di endonucleasi di restrizione
L′enzima isolato originariamente da T. aquaticus BM è privo di attività dell′endonucleasi di restrizione Taq I. Ogni lotto è testato per la PCR usando λDNA. Ciascun lotto è anche analizzato per l′assenza di eso/endonucleasi e attività di incisione seguendo le attuali procedure di Controllo della Qualità.
Other Notes
Saggio dell′attività enzimatica Tampone di incubazione:
Tris/HCl 67 mM, pH 8,3/25 °C, MgCl2 5 mM, mercaptoetanolo 10 mM, polidocanolo 0,2%, gelatina 0,2 mg/mL, dATP, dGTP, dTTP ognuno 0,2 mM e dCTP 0,1 mM.
Procedura di incubazione:
M13mp9ss, primer M13 (17mer) e 1 μCi (α-32P) dCTP sono incubati con Taq DNA polimerasi alle diluizione idonee in 50 μL di tampone d′incubazione a +65 °C per 60 minuti. La quantità di dNTP incorporati viene determinata per precipitazione con acido tricloroacetico.
Attività per volume: 5 U/μL
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| biological source bacterial (Thermus aquaticus) | biological source bacterial (Thermus aquaticus BM) | biological source bacterial (Thermus aquaticus BM) | biological source - |
| specific activity 5 U/μL | specific activity 1 U/μL | specific activity - | specific activity ≥13000 units/mg protein |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| application(s) genomic analysis | application(s) genomic analysis | application(s) genomic analysis | application(s) - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
Solo come componenti del kit
- Taq DNA Polymerase 5 U/μl
- PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
- MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
- PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?