GE28-4065-53
dNTP Set (100 mM each A,C,G,T)
Cytiva 28-4065-53, pack of 4 × 500 μmol
Sinonimo/i:
Deoxynucleotide Triphosphates
Scegli un formato
2.780,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.780,00 €
Prodotti consigliati
Saggio
>99%
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 4 × 500 μmol
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4065-53
Concentrazione
100 mM
Colore
colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR* and sequencing
- Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxycytidine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate Solution; 2′-Deoxythymidine 5′-Triphosphate Solution
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)