D3937
DirectLoad™ 1 kb DNA Ladder
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
Sinonimo/i:
1 kb marker, 1kb gel ladder, 1kb gel marker, 1kb ladder for gel electrophoresis, 1kb marker for gel electrophoresis, DNA ladder, DNA marker, DirectLoad™ marker, RTU DNA ladder, RTU DNA marker, agarose gel electrophoresis ladder, agarose gel electrophoresis marker, ready to use DNA ladder, ready to use DNA marker
About This Item
Livello qualitativo
Stato
liquid
impiego
100 uses
Compatibilità
suitable for electrophoresis (DNA)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ready-to-load
- Easy-to-use
- Popular band sizes
Componenti
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)