Documenti fondamentali
GE27-4565-01
Salmon Testes Sonicated DNA
Cytiva 27-4565-01, pack of 1 ea
Scegli un formato
1 PKG
508,00 €
508,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
508,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.52
508,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
solid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-4565-01
Colore
white
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
DNA (Salmon Testes), sonicated
Genomic DNA sheared by sonication for use in hybridization experiments
  • Purified by phenol extraction and freeze dried.
  • Suitable for blocking non-specific binding sites in hybridization experiments to reduce background.
  • Fragmented DNA with a size range from 200-6000 nucleotides.
  • Tested for absence of nuclease.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)