The estimated molecular weight range of this product is 50,000 and 100,000 Da which is approximately 75-150 base pairs. The product is a double-strand DNA.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 63,70 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 432,00 € 367,20 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
EC Number:
309-566-6
NACRES:
NA.31
MDL number:
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
63,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
impurities
≤1% protein
loss
≤8% loss on drying
absorbance ratio
A260/280 nm ≥1.5
storage temp.
2-8°C
Application
Deoxyribonucleic acid from fish sperm has been used:
- to study the effect of DNA in Maillard reaction.
- as a standard for DNA measurements.
- asa component of artificial sputum media (ASM), which is designed to simulate theconditions within the cystic fibrosis (CF) airway for growing bacterialcultures.
Other Notes
Not available for import to United States
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤1% protein | impurities - | impurities ≤5% protein | impurities - |
| absorbance ratio A260/280 nm ≥1.5 | absorbance ratio - | absorbance ratio A260/280 nm ~1.4 | absorbance ratio - |
| loss ≤8% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Could you please inform us whether the nucleic acid is double-stranded or single-stranded? Additionally, we would appreciate an estimate of its length in base pairs, even if approximate.
1 risposta-