Vai a
D1501
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
Type I, fibers
Sinonimo/i:
ctDNA, DNA sodium salt from calf thymus, Thymonucleic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
61,90 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
100,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
395,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
562,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.370,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
fibers
Storage temp.:
2-8°C
61,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type I
Quality Segment
form
fibers
color
white
storage temp.
2-8°C
General description
λmax 259 nm (100 mM phosphate buffer, pH 7.0).
DNA from calf thymus is 41.9 mole % G-C and 58.1 mole % A-T.1 An OD of 1.0 at 260 nm corresponds to ~ 50 μg of double-stranded DNA.
Application
Calf thymus DNA (CT-DNA) is a natural DNA widely used in studies of DNA binding anticancer agents and DNA binding agents that modulate DNA structure and function. Calf thymus DNA is also used in physicochemical studies of DNA behavior in solution.
Physical form
fibrous preparation
Preparation Note
Solutions of DNA have been stored successfully for several months at 4 C, pH 7.5-8, in 10 mM Tris with 1 mM EDTA and without a bacteriostatic agent. At low concentrations (μg/ml) DNA tends to absorb onto the surfaces of plastic tubes. It is not recommended to store DNA in highly alkaline solutions since DNA tends to degrade at alkaline pH greater than 8.0.
This product can be dissolved at 2 mg/ml in water. To reduce further shearing of the DNA, no sonication or stirring should be used. Gentle inversion overnight at 0-4 °C is recommended to completely solubilize the DNA. The presence of 1 mM EDTA is recommended to prevent nucleases from degrading the DNA.
This product is extracted using a method that causes shearing yielding a highly polymerized mixture of double and single stranded DNA . However, double stranded DNA is the predominant form.
This product is prepared from calf thymus tissue of unspecified gender.
Analysis Note
"Highly Polymerized"
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D36642618D4764
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
fibers
form
powder or crystals
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
off-white
color
-
type
Type I
type
-
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. What is the bp(length) of this ctDNA? and is it a mixture of ds and ss DNA ?
    1 risposta
    1. This calf thymus DNA is a highly polymerized DNA containing both double-stranded and single-stranded forms, with double-stranded DNA being the predominant form. The length of the DNA is not determined. The base pair length of the starting material is at least 20 kilobases but the product is "activated" which means nicked for nick translation reaction and more fragile resulting in shorter lengths than the starting material.
      Utile?
  2. What is the purity of the chemical available?
    1 risposta
    1. The purity of this material is determined by UV absorption at 260 nm. One milligram of DNA is equivalent to approximately 20 A260 units. This product is assigned a minimum A260 specification of 16. This information is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/d1501#product-documentation
      Utile?
  3. This product is tested in 15 mM NaCl with 1.5 mM Sodium citrate, pH 7.0 using a 1 cm light path. One mg of DNA is equivalent to 20 A260 units. Is the sodium citrate monobasic, dibasic or tribasic? thank you
    1 risposta
    1. Sodium citrate tribasic dihydrate was used to test this product.
      Utile?
  4. How would you recommend soluting ctDNA for DNA determination? In Tris-EDTA (93302) or 15 mM NaCl and 1.5 mM Sodium Citrate? If we prepare the solution of 50 mg ctDNA + 50 ml Tris-EDTA and dilute it 1/20, would OD260 of 1.0 correspond to 50 ug/l? Thank you
    1 risposta
    1. This product is tested in 15 mM NaCl with 1.5 mM Sodium citrate, pH 7.0 using a 1 cm light path. One mg of DNA is equivalent to 20 A260 units. Using other buffers would not be recommended as the data could not be comparable to that reported in the product Certificate of Analysis. See the link below for a sample CofA:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D1501-BULKSLBW1517.pdf