11467140001
Roche
DNA, MB-grade
from fish sperm
Sinonimo/i:
DNA
Scegli un formato
285,00 €
Scegli un formato
About This Item
285,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
fish (sperm)
Livello qualitativo
Grado
Molecular Biology
Stato
solution (ready-to-use)
PM
40-1,000 kDa
Confezionamento
pkg of 500 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
100 μg/mL
Colore
light yellowopalescent
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note: Addition of NaCl, sonication or shearing, and denaturing are not required.
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
This fish sperm DNA should be used at a concentration of 100 μg/ml (1 : 100 dilution) in prehybridization solutions.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?