Documenti fondamentali
GE17-0891-01
Sigma-Aldrich
Percoll®
Cytiva 17-0891-01, pack of 1 L
Sinonimo/i:
Mezzo a gradiente di densità Percoll
Scegli un formato
1 PKG
522,00 €
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
522,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
liquid (Suspension)
solution
Confezionamento
pack of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0891-01
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
Colorless to slightly yellow
Intervallo di pH
8.5-9.5
Densità
1.13 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Percoll® è un terreno avallato da ottime referenze per la centrifugazione a gradiente di densità di cellule, virus e particelle subcellulari. Percoll® è costituito da silice colloidale rivestita con polivinilpirrolidone (PVP).
Percoll® è un terreno a gradiente di densità con bassa viscosità per la preparazione di cellule, particelle subcellulari e virus di grandi dimensioni. La bassa viscosità del terreno permette di preparare le cellule su gradienti preformati in pochi minuti utilizzando basse forze centrifughe (200 - 1000 × g). Il terreno è disponibile in bottiglie da 250 mL e 1 L facili da aprire e richiudere.
Percoll® è costituito da particelle di silice (15-30 nm di diametro) rivestite con polivinilpirrolidone (PVP) non dializzabile. Il PVP libero è presente soltanto all′1-2%. Percoll® è atossico e chimicamente quasi inerte; non aderisce alle membrane. I gradienti di Percoll® possono essere formati entro il range di densità compreso tra 1,0 e 1,3 g/mL e sono completamente iso-osmotici.
Se non viene aperto, Percoll® può essere conservato a temperatura ambiente per cinque anni. Alla temperatura di -20 °C, può essere conservato soltanto per un massimo di sei mesi. In caso di conservazione a -20 °C, al momento dello scongelamento si formano i gradienti che rendono necessaria la miscelazione della bottiglia prima dell′uso. I gradienti preformati possono essere conservati per settimane senza subire alcuna variazione della forma, a patto che il gradiente non venga congelato. Percoll® può essere tamponato entro il range di pH compreso tra 5,5 e 10,0 senza alcuna variazione delle proprietà. Se il pH scende sotto 5,5, si può verificare la gelificazione. La gelificazione può essere causata anche dalla presenza di cationi bivalenti, un effetto esacerbato dalle alte temperature.
Applicazioni
Utilizzato in soluzioni di sali bilanciate, salina fisiologica o 0,25 M di sucrosio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Per la separazione di cellule, particelle subcellulari e virus di grandi dimensioni (fino a ~ 70 S) in condizioni delicate che preservano la vitalità e l′integrità morfologica.
  • Non tossico per le cellule.
  • Regolabile in base alla forza ionica e al pH fisiologico.
  • I gradienti possono essere preformati o generati spontaneamente dalla centrifugazione a velocità moderate in un rotore a testa inclinata.
  • I gradienti sono completamente iso-osmotici e coprono un range di densità fino a 1,3 g/mL.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 4-30 °C ()
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Note legali
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Jamie S Church et al.
Glia, 65(6), 883-899 (2017-03-03)
Oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) are present throughout the adult brain and spinal cord and can replace oligodendrocytes lost to injury, aging, or disease. Their differentiation, however, is inhibited by myelin debris, making clearance of this debris an important step for
Jean-Christophe Beltra et al.
Immunity, 52(5), 825-841 (2020-05-13)
CD8+ T cell exhaustion is a major barrier to current anti-cancer immunotherapies. Despite this, the developmental biology of exhausted CD8+ T cells (Tex) remains poorly defined, restraining improvement of strategies aimed at "re-invigorating" Tex cells. Here, we defined a four-cell-stage developmental framework
Qun Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 28212-28220 (2020-10-28)
Somatic mutations are major genetic contributors to cancers and many other age-related diseases. Many disease-causing somatic mutations can initiate clonal growth prior to the appearance of any disease symptoms, yet experimental models that can be used to examine clonal abnormalities
Joseph R Albe et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007833-e1007833 (2019-06-21)
Rift Valley fever virus (RVFV) causes severe disease in livestock concurrent with zoonotic transmission to humans. A subset of people infected with RVFV develop encephalitis, and significant gaps remain in our knowledge of how RVFV causes pathology in the brain.
Ailan Zhang et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 10(2), 309-326 (2020-04-25)
In short-bowel syndrome (SBS), inadequate intestinal adaptation is responsible for the majority of complications, including sepsis, liver failure, and death. In this study, we sought to further delineate the adaptive response to identify potential therapeutic targets. We performed a 75%
Protocolli
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.