This kit provides sufficient reagents to perform 18 chloroplast isolation procedures, using 30 grams of starting plant tissue, as described in the protocol. Please see the link below to review the product datasheet:_x000D_
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/114/229/cpisopis-ms.pdf
CPISO
Chloroplast Isolation Kit
isolation of intact chloroplasts from leaves
Sinonimo/i:
Chloroplast Purification Kit, Isolation Kit for Chloroplast, Kit for Chloroplast Isolation
Scegli un formato
899,00 €
Scegli un formato
About This Item
899,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
tecniche
centrifugation: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Specifically formulated buffer - Saves time using easy to follow simple and proven protocols
- Isolates intact chloroplasts - Useful for studies of such processes as carbon assimilation, electron flow and phosphorylation, metabolic transport or protein targeting
- Total organelle protein complement - Useful for functional studies, metabolic transport, proteomic profiling, and genomic applications
- Convenient format - Saves time and reduces waste
Compatibilità
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How many samples can be processed with this kit?
1 risposta-