Documenti fondamentali
D1556
Sigma-Aldrich
OptiPrep mezzo a gradiente di densità
used for cell and subcellular organelle isolation
Sinonimo/i:
Iodixanol, agente di contrasto
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo:
Stato:
liquid
Sterilità:
sterile
Temperatura di conservazione:
2-8°C
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Densità
1.319-1.321 g/mL
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N(CC(O)CN(C(C)=O)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
OptiPrep, o iodixanolo, è un mezzo a gradiente di intensità iodato, non ionico, caratterizzato da bassa osmolarità. Consiste in una soluzione sterile, testata per l'assenza di endotossine, contenente iodixanolo 60% (p/v) e destinata all'isolamento in vitro di particelle biologiche. Trova uso per il frazionamento e la separazione di cellule e organuli subcellulari.
Applicazioni
OptiPrep è stato usato per isolare molecole, cellule e organuli subcellulari, quali DNA, citochine, lisosomi, reticolo endoplasmatico, perossisomi, linfociti T e cellule natural killer. Inoltre, è stato usato nelle seguenti applicazioni:
  • analisi dell'efficienza dell'incapsulamento delle singole cellule;
  • isolamento secondo gradiente di cellule neoplastiche senescenti;
  • isolamento di virioni non incapsulati ottenuti da lavaggio broncoalveolare;
  • isolamento di lipoproteine e macromolecole;
  • purificazione di virioni
  • purificazione di cellule neuronali
Caratteristiche e vantaggi
Le caratteristiche di biocompatibilità di OptiPrep lo rendo ottimale per l'uso.
  • È biologicamente inerte e non interferisce nei saggi con marcatori enzimatici.
  • È non ionico, non tossico e ha una pressione osmotica bassa.
  • Genera gradienti spontanei più stabili e più facili da preparare rispetto al saccarosio.
Altre note
Soluzione al 60% (mg/mL) di iodixanolo in acqua (sterile).
Note legali
OptiPrep is a trademark of Serumwerk Bernburg AG
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Eloise Hudry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 18(1), 44-53 (2009-08-06)
The development of Alzheimer's disease (AD) is closely connected with cholesterol metabolism. Cholesterol increases the production and deposition of amyloid-beta (Abeta) peptides that result in the formation of amyloid plaques, a hallmark of the pathology. In the brain, cholesterol is
Lysosome-Related Effector Vesicles in T Lymphocytes and NK Cells
Lettau, et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 82 (2015)
Tanner C Fadero et al.
eLife, 6 (2017-09-05)
Iodixanol provides an easy and affordable solution to a problem that has limited resolution and brightness when imaging living samples.
WU Polyomavirus in Respiratory Epithelial Cells from Lung Transplant Patient with Job Syndrome
Erica A. S, et al.
Emerging Infectious Diseases, 21(1), 103-106 (2015)
Isolation of senescent cells by iodixanol (OptiPrep) density gradient-based separation
Kristina Kovacovicova, Manlio Vinciguerra
Cell Proliferation, 52 (2019)
Articoli
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.