Documenti fondamentali
GE17-0446-01
Calibration Kit Low Molecular Weight For Electrophoresis
Cytiva 17-0446-01
Sinonimo/i:
Calibration Kit, Low Molecular Weight Standard
Scegli un formato
1 PKG
405,00 €
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
405,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.32
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 10 vials
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0446-01
Condizioni di stoccaggio
(Unopened vials should be s-red at 4°C)
Colore
White
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The calibration kit for low molecular weight is specifically designed for electrophoresis applications, providing precise standards for accurate molecular weight determination.
Applicazioni
For MW determinations by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in homogeneous or gradient gels.
Caratteristiche e vantaggi
  • Determine molecular weight of uncharacterized protein samples with precision by comparison with carefully selected standards.
  • Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances.
  • Bands can be visualized by using Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue, or silver staining.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)